Merck
393967
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Octyn-3-ol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
126.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −6.5°, c = 2 in methylene chloride
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
100 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCC[C@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
Key intermediate for the synthesis of prostaglandins.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5590-5590 (1988)
Journal of the American Chemical Society, 110, 4718-4718 (1988)
Tetrahedron Letters, 30, 3645-3645 (1989)