Merck
392774
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
95%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc(C)c(cc1C(O)=O)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)