Merck
392065
Sigma-Aldrich
2-(Allylthio)benzimidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
190.26
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
97%
mp
139-141 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)