Merck
391492
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-methylquinolinium iodide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14IN
Número de CAS:
Peso molecular:
299.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CC[n+]1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-9-8-10(2)11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Inchi Key
VQDKCFLPUPEBJC-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)