Merck
390534
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3ClF3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
197.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
159-161 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3ClF3NO/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-11-5(4)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
AJPOOWWMZOPUCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)