Merck
389668
Sigma-Aldrich
4-(Hexadecylamino)benzylamine
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15NHC6H4CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
346.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
95%
mp
100-108 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCNc1ccc(CN)cc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)