389005
Butoxycarbonylmethyl butyl phthalate
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
2-[CH3(CH2)3O2CCH2O2C]C6H4CO2(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
336.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
grade
technical grade
vapor density
11.8 (vs air)
vapor pressure
3.9 mmHg ( 200 °C)
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
219 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
Application
Useful poly(vinyl chloride) plasticizer
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)