Merck
388998
Sigma-Aldrich
Trihexyl trimellitate
97%
Sinónimos:
Trihexyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3[CO2(CH2)5CH3]3
Número de CAS:
Peso molecular:
462.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
vapor density
16.2 (vs air)
assay
97%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
260-262 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−45.5 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)