Merck
388580
Sigma-Aldrich
6′-Amino-3′,4′-(methylenedioxy)acetophenone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
179.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cc2OCOc2cc1N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)