Merck
388238
Sigma-Aldrich
5-Acetyliminodibenzyl
99%
Sinónimos:
5-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
237.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13