Merck
387711
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-nitrophenol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(NO2)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
169.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
78-80 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mark E Fuller et al.
Journal of hazardous materials, 407, 124341-124341 (2020-11-05)
We present the first report of biotransformation of 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO) and 2,4-dinitroanisole (DNAN), replacements for the explosives 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) and 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), respectively, by methane-oxidizing cultures under aerobic conditions. Two consortia, dominated by Methylosinus spp., degraded both compounds with transient