Merck
38510
Sigma-Aldrich
Dimercaptomaleonitrile disodium salt hydrate
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
Sinónimos:
(Z)-2,3-Dimercapto-2-butenedinitrile disodium salt, Bahr′s salt, Disodium (Z)-1,2-dicyano-1,2-ethylenedithiolate, cis-1,2-Dicyano-1,2-dimercaptoethylene disodium salt
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 429,00
US$ 429,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 429,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4N2Na2S2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
186.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3725169
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 429,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
concentración
~10% (crystal water)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
O.[Na]S\C(C#N)=C(/S[Na])C#N
InChI
1S/C4H2N2S2.2Na.H2O/c5-1-3(7)4(8)2-6;;;/h7-8H;;;1H2/q;2*+1;/p-2/b4-3-;;;
Clave InChI
DWYJCSXARKJSBC-FGSKAQBVSA-L
Descripción general
Dimercaptomaleonitrile disodium salt is commonly employed as ligand for transition metals.[1][2]
Aplicación
Dimercaptomaleonitrile disodium salt may be used in the preparation of cis-2,3-bis[6-(1,2-closo-dodecarboranyl)hexylthio] maleonitrile.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anna Salvati et al.
Biophysical chemistry, 131(1-3), 43-51 (2007-10-06)
The synthesis, characterization and liposome insertion of a novel magnesium(II) carboranyl-porphyrazine, i.e. [2,3,7,8,12,13,17,18-octakis-(1,2-dicarba-closo-dodecaboranyl)-hexylthio-5,10,15,20-porphyrazine]magnesium(II) complex, MgHECSPz, are described. MgHECSPz was designed to improve the potentiality in multiple approach anticancer therapy. Liposomal formulations with different surface charge were prepared as delivering agents.
P.I. Clemenson
Coordination Chemistry Reviews, 106, 171-171 (1990)
Fritz Sieber et al.
Phosphorus, sulfur, and silicon and the related elements, 180(3-4), 647-657 (2006-02-24)
Elemental selenium generated by the photobleaching of selenomerocyanine dyes forms conjugates with serum albumin and serum lipoproteins that are toxic to leukemia and selected solid tumor cells but well tolerated by normal CD34-positive hematopoietic stem and progenitor cells. Serum albumin