Merck
383457
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-formylchromone
97%
Sinónimos:
6-Chloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H5ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
166-168 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
Información sobre el gen
human ... PTPN1(5770)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)