383368
Silicomolybdic acid hydrate
About This Item
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: molybdenum
densidad
2.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Si](O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.O4Si.5H2O.32O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;5*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;8*+1;-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
IDTGEYOTLWPSGZ-UHFFFAOYSA-J
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)