Merck
382264
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H5ClF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
231.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
80-82 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
Clave InChI
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)