Merck
382183
Sigma-Aldrich
Benzyloxyacetaldehyde
97%
Sinónimos:
α-(Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)ethanal, (Phenylmethoxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)ethanal, 2-(Phenylmethoxy)acetaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 100,00
5 G
US$ 216,00
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 100,00
5 G
US$ 216,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
0.5% hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
118-120 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
phenyl
cadena SMILES
O=CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H,7-8H2
Clave InChI
NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Benzyloxyacetaldehyde is a non-natural aldehyde.[1] It undergoes enantioselective Mukaiyama aldol reaction with silylketene acetal nucleophiles in the presence of C2-symmetric bis(oxazolinyl)pyridine Cu(II) complex (catalyst).[2]
Aplicación
Benzyloxyacetaldehyde may be used in the following syntheses:
  • (3S,5S)-methyl 6-benzyloxy-3,5-dihydroxyhexanoate[3]
  • (S)-5-benzyloxy-4-hydroxypentan-2-one[3]
  • myxothiazols[4]
Benzyloxyacetaldehyde may be used in the synthesis of 1-deoxy-L-xylulose, via antibody catalysis.[5]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L Vidal et al.
Applied microbiology and biotechnology, 68(4), 489-497 (2005-02-24)
The glyA gene encoding a serine hydroxymethyl transferase (SHMT) with threonine aldolase activity was isolated from Streptococcus thermophilus YKA-184 chromosomal DNA. This aldolase is a pyridoxal 5'-phosphate-dependent enzyme that stereospecifically catalyzes the interconversion of L-threonine to glycine and acetaldehyde. The
Evans DA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121, 669-685 (1999)
Formal total syntheses of Myxothiazols by three different approaches starting from benzyloxyacetaldehyde.
Backhaus D.
Tetrahedron Letters, 41(13), 2087-2090 (2000)
A short enantioselective synthesis of 1-deoxy-L-xylulose by antibody catalysis.
Shabat D, et al.
Tetrahedron Letters, 40(8), 1437-1440 (1999)
C2-symmetric copper (II) complexes as chiral Lewis acids. Scope and mechanism of catalytic enantioselective aldol additions of enolsilanes to (benzyloxy) acetaldehyde.
Evans DA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(4), 669-685 (1999)