381861
Dimethyl 2(S),3a(R),8a(S)-(+)-hexahydro-8-(phenylsulfonyl)pyrrolo[2,3-b]indole-1,2-dicarboxylate
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20N2O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
416.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +95°, c = 1 in methylene chloride
mp
166-168 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)