Merck
381330
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylbenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
135.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
50-52 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Cc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-8(9)7(4-6)5-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
CMAOLVNGLTWICC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Fluoro-5-methylbenzonitrile is a phenolic cyanide derivative. Its vibrational spectra has been investigated. Vibrational investigations suggest that it belongs to the point group Cs.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Molecular structure, vibrational spectroscopic studies and analysis of 2-fluoro-5-methylbenzonitrile.
Sundaraganesan N, et al.
Indian Journal of Pure and Applied Physics, 47(7), 481-481 (2009)