379115
DCC
1.0 M in methylene chloride, for peptide synthesis
Sinónimos:
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide solution
Productos recomendados
Nombre del producto
DCC, 1.0 M in methylene chloride
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
concentración
1.0 M in methylene chloride
densidad
1.247 g/mL at 25 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
Clave InChI
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?