Merck
378461
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 500 cSt 
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 237,00
US$ 237,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 237,00
About This Item
Fórmula lineal:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 237,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
viscous liquid
índice de refracción
n20/D 1.4291
viscosidad
500 cSt
densidad
0.995 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
Clave InChI
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.