378089
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diisocyanate
average Mn ~3,000
About This Item
Productos recomendados
mol wt
average Mn ~3,000
refractive index
n20/D 1.352 (lit.)
viscosity
7000 cSt(20 °C)(lit.)
density
1.788 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(O)(F)F.FC1OC1F.Cc2ccc(NC(O)=O)cc2N=C=O
General description
Application
Physical form
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?