377910
N4-Acetylcytosine
99%
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CC(=O)NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4(10)8-5-2-3-7-6(11)9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
Clave InChI
IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)