Merck
377899
Sigma-Aldrich
N2,9-Diacetylguanine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
235.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
285 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(C)=O)C(=O)N1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tomoko Fujino et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(12), 2683-2688 (2015-08-08)
Chimeric RNA oligonucleotides with an artificial triazole linker were synthesized using solution-phase click chemistry and solid-phase automated synthesis. Scalable synthesis methods for jointing units for the chimeric structure have been developed, and after click-coupling of the jointing units with triazole