Merck
377139
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridinecarboxylic acid dihydrate
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13NO2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
263.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
284-288 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1c2CCCCc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO2.2H2O/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H,16,17);2*1H2
Clave InChI
GGRKIMLQOSYIDR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridinecarboxylic acid dihydrate (1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid dihydrate) is an acridine derivative. These derivatives are flat (planar) aromatic heterocyclic compounds having hydrophobic nitrogen. They are structurally analogous to anthracene molecule in which central CH group of the middle benzene ring has been replaced by a nitrogen atom.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)