Merck
377082
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24Cl2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
351.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
grade
technical grade
assay
90%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
Application
Poly(p-phenylene vinylene) precursor.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 25, 38-38 (1992)