377066
9,10-Dihydrolysergol
97%
Sinónimos:
6-Methylergoline-8β-methanol
About This Item
Ensayo
97%
cadena SMILES
CN1C[C@H](CO)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)