Merck
376981
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12INO
Número de CAS:
Peso molecular:
289.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
grade
technical grade
mp
197 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[I-].CC[n+]1c(C)oc2ccccc12
InChI
1S/C10H12NO.HI/c1-3-11-8(2)12-10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)