Merck
376507
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol 2-acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH(C6H5)C(C6H5)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
332.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
optical activity
[α]20/D +212°, c = 1 in pyridine
mp
237-240 °C (lit.)
functional group
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC(=O)O[C@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)25-21(18-11-5-2-6-12-18)22(24,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24H,1H3/t21-/m1/s1
InChI key
GXLZCXZLVDUDHP-OAQYLSRUSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)