Merck
376167
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilylmethyl)phthalimide
98%
Sinónimos:
Phthalimidomethyl-trimethylsilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
233.34
Beilstein:
153462
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
bp
76-77 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)