Merck
375942
Sigma-Aldrich
Diisopropylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate)
96%
Sinónimos:
Trifluoromethanesulfonic acid diisopropylsilylene ester
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3SO3)2Si[CH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
412.40
Beilstein:
3567500
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.382 (lit.)
bp
85-86 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadena SMILES
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)C
InChI
1S/C8H14F6O6S2Si/c1-5(2)23(6(3)4,19-21(15,16)7(9,10)11)20-22(17,18)8(12,13)14/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
BHZPNBNSRVSTBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)