Merck
375373
Sigma-Aldrich
2-Propylimidazole
92%, technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
grade
technical grade
assay
92%
bp
152-154 °C/15 mmHg (lit.)
mp
56-62 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1ncc[nH]1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)