375012
Poly(lauryl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)
About This Item
Productos recomendados
mp
>200 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C.CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C16H30O2.C10H14O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3;1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h2,4-14H2,1,3H3;1,3,5-6H2,2,4H3
Clave InChI
YVUPJRVTTNZUEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Porous, highly cross-linked copolymer. High oil absorption. 200-1,200μm aggregates of <1μm-sized particles
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)