374989
Triisobutylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
192-193 °C/770 mmHg (lit.)
densidad
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CN(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Clave InChI
IIFFFBSAXDNJHX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?