Merck
374105
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-p-tosyl-1,3-diaminopropane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3C6H4SO2NHCH2)2CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
382.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
150-152 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)