Merck
374016
Sigma-Aldrich
N-Allylcyclopentylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9NHCH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
125.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
155-160 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCNC1CCCC1
InChI
1S/C8H15N/c1-2-7-9-8-5-3-4-6-8/h2,8-9H,1,3-7H2
Clave InChI
CTSIKBGUCQWRIM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-Allylcyclopentylamine is an organic building block. Boiling point of N-allylcyclopentylamine has been reported.
Aplicación
N-Allylcyclopentylamine may be used in the preparation of N,N-cyclopentylallylurea.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iodocyclisation of N-allyl ureas; a route to imidazolin-2-ones.
Moody CJ, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 698, 706--706- (2000)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 201-201 (2015)