373001
Poli(etilenglicol)
average Mn 4,600, hydroxyl
Sinónimos:
PEG
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poli(etilenglicol), average Mn 4,600
Formulario
flakes
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 4,400-4,800
average Mn 4,600
viscosidad
180 cSt(210 °F)
mp
57-61 °C (lit.)
Ω-final
hydroxyl
α-final
hydroxyl
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?