372609
Calcium titanate
−325 mesh, 99%
Sinónimos:
CALCIUM TITANIUM OXIDE
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
particle size
−325 mesh
density
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChI key
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?