Merck
372110
Sigma-Aldrich
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)C6H2[C(CH3)3]2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
262.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
25 °C (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-9-12(2)13-10-14(17(3,4)5)16(19)15(11-13)18(6,7)8/h10-12,19H,9H2,1-8H3
Clave InChI
BFZOTKYPSZSDEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Synthesis of 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphenol from 4-(sec-butyl) phenol and isobutene using sulfuric resin as catalyst, is reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 4-(Sec-butyl)-2, 6-di-tert-butylphenol.
ZANG Y-L, et al.
Fine Chemicals / ????, 1, 018-018 (2012)
Paula Vera et al.
Talanta, 188, 750-762 (2018-07-22)
Migration of non volatile compounds from twenty six PP films used as food contact materials has been studied in four simulants (ethanol 95% and 10%, acetic acid 3% and Tenax ®) and analyzed by UPLC-MS/QTOF. Seventy six compounds have been