Merck
372005
Sigma-Aldrich
3-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 402,00
US$ 402,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 402,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3Si]2NC6H4MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
296.24
Beilstein:
7706704
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 402,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in THF
bp
67 °C
densidad
0.954 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N(c1cccc([Mg]Cl)c1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.ClH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h7-8,10-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
WTHNLZGMHQKYRT-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)