Merck
371874
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCF2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
99%
mp
79-81 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)C(F)(F)Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)