Merck
371726
Sigma-Aldrich
5-(4-Carboxy-2-nitrophenoxy)isophthalic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CC6H3(NO2)OC6H3-1,3-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
347.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(Oc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)