Merck
371262
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium acetatodichlorodioxoruthenate(VI)
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)4P(CH3CO2RuO2Cl2)
Número de CAS:
Peso molecular:
602.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Ru-](Cl)(Cl)(=O)=O.c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)