Merck
370150
Sigma-Aldrich
Methyl (2-chloro-1-methylethylidene)hydrazinecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.59
MDL number:
assay
97%
SMILES string
COC(=O)N\N=C(/C)CCl
InChI
1S/C5H9ClN2O2/c1-4(3-6)7-8-5(9)10-2/h3H2,1-2H3,(H,8,9)/b7-4+
InChI key
LCGQSEGTIXIWOF-QPJJXVBHSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)