Saltar a
369705
Poly(4-tert-butylstyrene)
average Mw 50,000-100,000
Sinónimos:
PTBS
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 193,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH2CH[C6H4C(CH3)3]]n
Número CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
mol wt
average Mw 50,000-100,000
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI key
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
553468ALD00288P4417
form
solid
form
solid
form
solid
form
tablet
mol wt
average Mw 50,000-100,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)