369071
2-Bromo-4,5-difluorophenol
99%
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
densidad
1.829 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Oc1cc(F)c(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10/h1-2,10H
Clave InChI
FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?