Merck
368555
Sigma-Aldrich
3-Butenyl chloroformate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO2CH2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay:
98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
98%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
85-86 °C/8.8 mmHg (lit.)
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2H,1,3-4H2
InChI key
KLDLHTWQLPMOGM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)