368490
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
190.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical grade
assay
90%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
106-107 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?