Merck
367397
Sigma-Aldrich
(1-Aminopropyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H10NO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
139.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
98%
SMILES string
CCC(N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
Inchi Key
DELJNDWGTWHHFA-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)