367338
trans-4-Decenal
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
4230058
Número MDL:
Ensayo
95%
impurezas
2-3% cis isomer
cadena SMILES
CCCCC\C=C\CCC=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?