367001
4,4′,4′′-Trimethoxytrityl chloride
technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Formulario
powder
mp
146-148 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C22H21ClO3/c1-24-19-10-4-16(5-11-19)22(23,17-6-12-20(25-2)13-7-17)18-8-14-21(26-3)15-9-18/h4-15H,1-3H3
Clave InChI
OBFCMKPFILBCSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- In one of the key synthetic steps for the preparation of two phosphoramidite building blocks.[1]
- To prepare protein tagging molecule (3-[tris(4-methoxyphenyl)methylsulfanyl]propanoic acid by reacting with thioacetic acid.[2]
- To prepare C-2 amino trimethoxytrityl substituted nucleoside, which is a key intermediate for the synthesis of nucleoside based capping agent.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?